Learn More
D-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080935
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483444 1 g 1 Gramm
11493444 5 g 5 Gramm
11403454 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11483444
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10682.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Prolin ist ein wesentlicher Bestandteil von Kollagen und wichtig für das ordnungsgemäße Funktionieren von Gelenken und Sehnen. Es wird auch als asymmetrischer Katalysator bei Prolin-organokatalytischen Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1620 g/l bei 20 °C) und Aceton (schwer). Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-25-2
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00064317
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Proline
Schmelzpunkt 213°C to 215°C (decomposition)
Beilstein 80811
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol.
Dichte 1.36
Menge 1 g
Formelmasse 115.13
Optische Drehung +84° (c=1 in water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%