Learn More
D-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4323549
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
65365-28-8
C6H11NO2·ClH
165.62
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
44629857
Methyl-(2R)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
COC(=O)C1CCCN1.Cl
65365-28-8
C6H11NO2·ClH
165.62
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
44629857
Methyl-(2R)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
COC(=O)C1CCCN1.Cl
Chemischer Name oder Material D-Proline methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 42°C to 49°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 35
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.