Learn More
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(-)-Quinic acid |
| CAS | 77-95-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H12O6 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.17 |
| Formelmasse | 192.17 |
| Mehr anzeigen |