Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15805188
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
17629-30-0
C18H42O21
594.513
MFCD00071590
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy-6-(hydrilhyl-3,4,5-hydrisch-hydrisch-4,5)
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
17629-30-0
C18H42O21
594.513
MFCD00071590
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy-6-(hydrilhyl-3,4,5-hydrisch-hydrisch-4,5)
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Siedepunkt 78°C to 82°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 4285763
Formelmasse 594.51
Physikalische Form Kristallpulver