Learn More
D-Serinmethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490499 100 g 100 Gramm
15470499 5 g 5 Gramm
15480499 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63685.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5874-57-7 | C23H19Br2N3O3S | 577.29 g/mol
D-Serine methyl ester hydrochloride is used as a intermediate for organic synthesis, pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Serine Methylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische und chemische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5874-57-7
Summenformel C23H19Br2N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 577.29
MDL-Nummer MFCD00066121
InChI-Schlüssel LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 163°C to 166°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
IUPAC-Name 4-Brom-N-{1-[3-(4-Bromophenyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl]ethyl}-N-Methylbenzol-1-Sulfonamid
Menge 100 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest