missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Sorbitol, Carl Roth™

Artikelnummer. 15234947
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15234947 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15234947 Lieferant Carl Roth Lieferanten-Nr. 6213.2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Menge 5 kg
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.