Learn More
D-Sucrose (Molekularbiologie), Fisher BioReagenzien
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
D-Sucrose eignet sich für die Vorbereitung von Dichtegradienten, die zur Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren durch Ultrazentrifugation verwendet werden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Alpha-Vektor | Sucrose |
Chemischer Name oder Material | D-Sucrose |
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6,5 bis 7,5 |
Glührückstand | 0.01% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.03% max. |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.9% |
Verpackung | Poly-Eimer |