Learn More
D(-)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081334
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
(2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
(2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
D-(-)-Tartaric acid is used as a resolving agent in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of its ester derivatives like D-tartaric acid diethyl ester, D-tartaric acid dimethyl ester and D-tartaric acid diiso-propyl ester. It finds application in the synthesis of chiral aziridine derivative, a common intermediate for the preparation of hydroxyethylamine class HIV protease inhibitors viz. as saquinavir, amprenavir and nelfinavir. It is widely used in the food industry as a beer foaming agent, for food acidity regulations and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Weinsäure wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird als Vorstufe für die Herstellung seiner Esterderivate wie D-Weinsäurediethylester, D-Weinsäuredimethylester und D-Weinsäure-diiso-propylester verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von chiralen Aziridinderivaten, einem häufigen Zwischenprodukt für die Herstellung von HIV-Proteasehemmern der Hydroxyethylaminklasse, wie z. B. Saquinavir, Amprenavir und Nelfinavir. Es wird häufig in der Lebensmittelindustrie als Bierschaummittel, zur Regulierung der Lebensmittelsäure und als Aromastoff eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D- (-)-Tartaric acid
pH 1,6
Schmelzpunkt 166°bis 170 °C
Beilstein 1725145
Merck Index 14,9068
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99%
Menge 25 g
Flammpunkt 210 °C (410 °F)
Geruch Geruchsneutral
Optische Drehung −13 ° (c=10 in Wasser)