Learn More
D-tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378965 500 mg 500 Milligramm
11398965 100 mg 100 Milligramm
11388965 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14098.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-tert-Leucin wird zur Synthese von Aminosäuren eingesetzt, z. B. bei der Synthese von Aldehyden durch Doppelalkylierung ungesättigter Aldimine von tert-Leu-Estern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26782-71-8
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00004265
InChI-Schlüssel NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
PubChem CID 6950340
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3,3-Dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-tert-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721825
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 500 mg
Formelmasse 131.18
Optische Drehung −7° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%