Learn More
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489146
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16489146 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1132A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H26O13
Menge 100 mg
Synonym D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 378.33
Formelmasse 378.33
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid