missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-Tryptophan, 99 %

Artikelnummer. p-7024163
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11408357

Marke: Thermo Scientific Chemicals A18426.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol

D-Tryptophan is used for human embryonic kidney cell (HEK-293, ATCC: CRL-1573) culture. The product is a sweetener used to study the release of incretins from enteroendocrine cells triggered by sugar but not by sweeteners.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
D-Tryptophan wird für humane embryonale (HEK-293, ATCC: CRL-1573) Nierenzellenkultur verwendet. Das Produkt ist ein Süßstoff, der zur Untersuchung der Freisetzung von Inkretinen aus Enteroendokrin-Zellen verwendet wird, die durch Zucker, aber nicht durch Süßungsmittel ausgelöst werden.

Löslichkeit
Löslich in 0.5 M Salzsäure (50 mg/ml), Wasser (11 mg/ml bei 20 °C), heißem Alkohol und Dimethylsulfoxid. Nicht in Chloroform löslich.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 153-94-6
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00005647
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Tryptophan
Schmelzpunkt 273°C (decomposition)
Beilstein 86198
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Menge 5 g
Formelmasse 204.23
Optische Drehung +31.5° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt