Learn More
D-Tyrosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483288
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11483288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17709.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
D-Tyrosine is synthesized from phenylalanine. It is also the precursor of epinephrine, thyroid hormones, and melanin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Tyrosin wird aus Phenylalanin synthetisiert. Es ist auch der Vorläufer von Adrenalin, Schilddrüsenhormonen und Melanin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-02-5
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00063073
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tyrosine
Schmelzpunkt 310°C to 314°C
Beilstein 2212157
Merck Index 14,9839
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 181.19
Optische Drehung +11° (c=4 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%