Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 %
Artikelnummer. p-211480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10077582
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 640-68-6
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064219
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine
Schmelzpunkt 302.0°C to 303.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 27.50
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Wasser 0.5% max.
Spezifischer Drehzustand −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Menge 5 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver