Learn More
D-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029424
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26883.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7146-15-8
Summenformel C6H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.63
MDL-Nummer MFCD00237309
InChI-Schlüssel KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonym d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽170°C (decomposition)
Beilstein 3912091
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 99%