Learn More
D-Valin-tert-butylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438708
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62131.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104944-18-5 | C9H20ClNO2 | 209.71 g/mol
D-Valine tert-butyl ester hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical. Used as a an antitumor drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Valin-tert-Butylester-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird. Wird als Antitumormedikament verwendet.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104944-18-5
Summenformel C9H20ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.71
MDL-Nummer MFCD00237308
InChI-Schlüssel AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonym h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hcl
PubChem CID 45108216
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 209.71
Reinheit (%) 95%