Learn More
D4476, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490187 50 mg 50 Milligramm
16476537 5 mg -
16413818 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490187 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1032450mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D4476
CAS 301836-43-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H18N4O3
Menge 50 mg
Synonym Casein Kinase I Inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.50 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(C=C1)C(N2)=NC(C3=CC=C4OCCOC4=C3)=C2C5=NC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 398.41
Formelmasse 398.41
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease