missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D609, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16494087 50 mg
16488188 10 mg
16400638 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16494087 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY70072

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress D609, an antitumoural xanthate, is a specific and competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor with a Ki of 6.4 μM. D609 is an antioxidative protector and has antiviral and anti-inflammatory activity.

D609, an antitumoural xanthate, is a specific and competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor with a Ki of 6.4 μM. D609 is an antioxidative protector and has antiviral and anti-inflammatory activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D609
Physikalische Form Solid
CAS 83373-60-8
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H15KOS2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (375.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(OC1C2C3CCCC3C(C1)C2)S[K]
Molekulargewicht (g/mol) 266.46
Formelmasse 266.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.