Learn More
3M™ Secure Click™ Partikelfilter P1 R, D7915
Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter P1 R D7915 ist CE-zertifiziert für Umgebungen mit bestimmten festen und flüssigen Partikeln. Verwenden Sie unseren Partikelfilter mit 3M™ Secure Click™ Atemschutzmasken der Serie 800, 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 und 3M™ Filterhalterung D701.
Marke: 3M™ 7100197283
50.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Die neuen Dual-Flow-Kassetten und -Filter erleichtern die Atmung
- Schützt vor Partikeln
- Schnelle, einfache Verbindung. Einfach die Verbindungen ausrichten und drücken, bis Sie ein Klicken hören
- Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 800
- Das nach hinten orientierte Design verbessert das Sichtfeld und den Komfort
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
P1R | |
3M™ Secure Click™ Atemschutzmasken Serie 800, Secure Click™ Filterpatronen Serie D8000 und Filterhalterung D701 |
Sicheres Click™ | |
Ersatzfilter | |
D7915 |