Learn More
DAA-1106, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480438 5 mg -
16463716 25 mg 25 Milligramm
16447978 10 mg -
16423907 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19945
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DAA-1106
CAS 220551-92-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22FNO4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (252.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(CC1=CC(OC)=CC=C1OC)C2=CC(F)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 395.42
Formelmasse 395.42
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration