Learn More
DAAM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen DAAM1
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14876-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14876-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody well recognizes the endogenous DAAM1 protein around 120 kDa.
DAAM1 is a diaphanous-related formin first studied as a novel Disheveled binding protein and shown to be crucial for the planar cell polarity pathway in Xenopus. DAAM1, like other formins, directs nucleation and elongation of new actin filaments using its conserved formin-homology-2 (FH2) domain. It is a Rho-regulated formin implicated in neuronal development and regulation of gastrulation. It was identified as a binding protein of the Wnt receptor-associated protein Disheveled. It also binds the GTP-bound RhoA and increases its GTP-bound form population in cells. It exists in an autoinhibited state via intramolecular interactions between its amino-terminal GBD and carboxyl-terminal DAD domains. Structurally the protein includes a GTPase-binding domain (GBD), a diaphanous inhibitory domain (DID), and a coiled-coil region followed by the FH1, FH2 and C-terminal diaphanous auto-regulatory domain (DAD). In humans, the DAAM1 gene is mapped to chromosome 14q23.1.
Spezifikation
Spezifikation
DAAM1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8BPM0, Q9Y4D1
208846, 23002, 314212
DAAM1 Fusion Protein Ag6648
Primary
-20°C
DAAM1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DAAM1, KIAA0666
Daam1
IgG
Antigen Affinity Chromatography