Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16430347 50 mg 50 Milligramm
16483988 10 mg 10 Milligramm
16471576 500 mg -
16470986 200 mg -
16434996 100 mg 100 Milligramm
16406707 5 mg 5 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16430347
Marke: Medchem Express HY10466
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daclatasvir
Physikalische Form Solid
CAS 1009119-64-5
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C40H50N8O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym BMS-790052 EBP 883
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)N1CCC[C@H]1C2=NC=C(N2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)N5)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 738.88
Formelmasse 738.88
Reinheit (%) 98.19%
Güte Research