Learn More
Dactolisib Tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481756 500 mg -
16452457 50 mg -
16451166 200 mg 200 Milligramm
16426656 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15174
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dactolisib Tosylate
CAS 1028385-32-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H31N5O4S
Menge 500 mg
Synonym BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7
Molekulargewicht (g/mol) 641.74
Formelmasse 641.74
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease