Learn More
MedChemExpress Daidzein
Artikelnummer. 16402346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402346 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402346 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0019
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Produkttyp Natural Products
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.0%
Menge 500 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Ziel PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Molekulargewicht 254.24 g/mol