Learn More
MedChemExpress Daidzein
Artikelnummer. 16432489
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432489 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0019
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Produkttyp Natural Products
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.0%
Menge 1 g
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Ziel PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Molekulargewicht 254.24 g/mol