Learn More
MedChemExpress Daidzein
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 98.0% |
| Menge | 10 g |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Ziel | PPAR∣Endogenous Metabolite |
| CAS | 486-66-8 |
| Molekulargewicht | 254.24 g/mol |