missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16467408 10 mg 10 Milligramm
16481699 1 mg 1 Milligramm
16473576 25 mg -
16443437 50 mg 50 Milligramm
16437386 100 mg -
16419887 5 mg 5 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467408

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY17586

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dalbavancin hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 2227366-51-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C88H101Cl3N10O28
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 1853.15
Formelmasse 1853.15
Reinheit (%) 95.92%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.