missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481699
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16481699

Marke: Medchem Express HY17586

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dalbavancin hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 2227366-51-8
Farbe White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C88H101Cl3N10O28
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 1853.15
Formelmasse 1853.15
Reinheit (%) 95.92%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt