Learn More
MedChemExpress DAMGO
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.1% |
| CAS | 78123-71-4 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 513.59 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 33.33 mg/mL (64.90 mM∣Need ultrasonic) |