Learn More
Dansylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434924 5 g 5 Gramm
11424924 1 g 1 Gramm
11444924 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434924 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13828.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    137.65 € / 5 Gramm
    Sparen 15.35 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dansylchlorid ist ein fluorogenes Reagenz, das für die Detektion von Proteinen, N-terminalen Aminosäuren und Peptiden mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) verwendet wird. Es kommt auch bei der Bestimmung des Markierungsgrads bei Chymotrypsin und Ovalbumin zum Einsatz. Es dient als Vorläufer für die Synthese anderer Derivate wie Dansylamid.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylfluorid, Aceton, Chloroform, Pyridin, Benzol und Dioxan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-65-2
Summenformel C12H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.74
MDL-Nummer MFCD00003985
InChI-Schlüssel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-Sulfonylchlorid
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 75°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2217205
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,2814
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formelmasse 269.75
Reinheit (%) 96%