Learn More
Dansylchlorid, TRC
Artikelnummer. 17951955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951955 5 g 5 Gramm
17904545 250 mg 250 Milligramm
17913005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1775005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-65-2
Summenformel C12 H12 Cl N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 269.75
Synonym 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-Sulfonylchlorid
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Formelmasse 269.0277
Reinheit (%) >95%