Learn More
MedChemExpress Dansylamide
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Lagerungsbedingungen | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Löslichkeit | DMSO : 150 mg/mL (599.23 mM; Need ultrasonic) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| CAS | 1431-39-6 |
| Molekulargewicht | 250.32 g/mol |
| Ziel | Factor Xa ∣ Thrombin |