missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dantrolene sodium hemiheptahydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16421046 200 mg -
16471636 500 mg 500 Milligramm
16465916 100 mg 100 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16421046

Marke: Medchem Express HY12542A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.

Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16N4NaO8.5
Menge 200 mg
Synonym Dantrolene sodium hydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (82.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N([Na])C(CN1/N=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=O.[3.5H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 399.29
Formelmasse 399.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.