Learn More
Dapoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16458226 100 mg
16454327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458226 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0304A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapoxetine hydrochloride
CAS 129938-20-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24ClNO
Menge 100 mg
Synonym LY-210448 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (93.60 mM)
SMILES CN(C)[C@H](C1=CC=CC=C1)CCOC2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 341.87
Formelmasse 341.87
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation