missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Daprodustat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16467418 10 mg 10 Milligramm
16459897 5 mg -
16457396 100 mg 100 Milligramm
16433447 50 mg 50 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467418

Marke: Medchem Express HY17608

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.

Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Daprodustat
Physikalische Form Solid
CAS 960539-70-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H27N3O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym GSK1278863
Löslichkeitsinformationen DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CNC(C(C(N1C2CCCCC2)=O)C(N(C3CCCCC3)C1=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 393.43
Formelmasse 393.43
Reinheit (%) 98.71%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.