Learn More
Dapsone, TRC
Artikelnummer. 30137498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137498 100 g 100 Gramm
17950945 1 g 1 Gramm
17981535 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD193250100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-08-0
Summenformel C12 H12 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
Synonym Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[benzenamine], 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminobiphenyl sulfone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenyl)sulfonylaniline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 9664-1NL, Aradur 976, Aradur 976-1, Aradur 9761-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, D 0089, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Dapsone, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HEW 62, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapsone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Formelmasse 248.0619
Reinheit (%) >95%