Learn More
STEMCELL Technologies DAPT
Click to view available options
Menge:
5 mg
Beschreibung
- DAPT is an inhibitor of the γ-secretase complex
- Notch is a key target of γ-secretase, therefore DAPT indirectly inhibits the Notch pathway
- Other targets of γ-secretase that would be influenced by DAPT include amyloid precursor protein, E-cadherin, and ErbB4
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 208255-80-5 |
| Synonym | GSI-IX; LY-374973 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C23H26F2N2O4 |
| Reinheit | ≥ 95 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.