Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Beschreibung
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Daptomycin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 103060-53-3 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C72H101N17O26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY146032 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM) |
| Mehr anzeigen |