missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Beschreibung
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Daptomycin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 103060-53-3 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C72H101N17O26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY146032 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?