Learn More
Darunavir, MedChemExpress
Beschreibung
Darunavir (TMC114), an orally active next generation HIV protease inhibitor, has a similar antiviral activity against the mutant and the wild-type viruses. Darunavir (TMC114) is potent against laboratory HIV-1 strains and primary clinical isolates (IC50 = 0.003 μM
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Darunavir |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 206361-99-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H37N3O7S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | TMC114 UIC-94017 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.60 mM) |
| Mehr anzeigen |