Learn More
STEMCELL Technologies Dasatinib
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
- Dasatinib is a potent, ATP-competitive tyrosine kinase inhibitor
- It is specific for SRC/ABL kinases, for example, ABL, SRC, LCK, and YES with IC50 values of < 1.0, 0.5, 0.4 and 0.5 nM, respectively, and also demonstrates activity against KIT with an IC50 = 5.0 nM (Lombardo et al.; Davis et al.) Dasatinib is a second-generation inhibitor of the oncogenic tyrosine kinase BCR-ABL with 325-fold more potency than imatinib, and is also able to inhibit imatinib-resistant BCR-ABL mutants (Tokarski et al.) It also inhibits a large number of other kinases (76 of 148 kinases tested) when screened at 10 μM (Carter et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 302962-49-8 |
| Synonym | BMS 354825; Sprycel |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C22H26ClN7O2S |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.