Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
128.26 € - 143.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Velcro |
Farbe | Schwarz, Grau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17512566
|
Emma Safety Footwear
MM78754739 |
39 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17522566
|
Emma Safety Footwear
MM78754740 |
40 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17532566
|
Emma Safety Footwear
MM78754741 |
41 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17542566
|
Emma Safety Footwear
MM78754742 |
42 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17552566
|
Emma Safety Footwear
MM78754743 |
43 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17562566
|
Emma Safety Footwear
MM78754744 |
44 |
143.10 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17572566
|
Emma Safety Footwear
MM78754745 |
45 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17582566
|
Emma Safety Footwear
MM78754746 |
46 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17592566
|
Emma Safety Footwear
MM78754747 |
47 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17502576
|
Emma Safety Footwear
MM78754748 |
48 |
128.26 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Metal Free
- Breathable and incredibly comfortable
- It's not hard to see why the Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
- It features Emma's unique Hydro-Tec™ antibacterial technology, removing moisture and perspiration instantly.
- Synthetic, reinforced toes and super swift velcro fasteners make the Daytona an ideal choice for all active occupations but especially for people working in Warehousing and Logistics.
- Industries
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
- Safety shoe
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
Standardbreite |
Velcro | |
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung | |
Nubuk | |
Sicherheitsschuh |