Learn More
IKA™ DB 1.2 BLOCK MICROTUBE 1,5 ML 11,5X36,9MM
131.10 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:20 x 1,5 ml, Tiefe:36,9mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Mikroröhrchen 1,5 ml |
Aufnahmevermögen | 1,5 ml-Röhrchen |
No. of Places | 20 |
Typ | Zubehör, Block |
Breite (metrisch) | 95 mm |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Tiefe (metrisch) | 76 mm |
Innentiefe (metrisch) | 36,9 mm |
Durchmesser (metrisch) Basis | 11,5 mm |