Learn More
Agilent Technologies DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u
Marke:  Agilent Technologies 123-5512
Encompass_Preferred
DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u
Artikelnummer. 10591775
  • 726.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-12-2026