Learn More
IKA™ DB 6.3 DBLE BLOCK, 1X96 WELL PCR PLATE 0,2ML TUBE
Click to view available options
Fassungsvermögen:96 x 0.2mL
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 96-Well-PCR-Platte, 0,2 ml-Röhrchen |
Aufnahmevermögen | 0,2ml-Röhrchen |
No. of Places | 96 Positionen |
Typ | Zubehör, Block |
Breite (metrisch) | 95 mm |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Tiefe (metrisch) | 76 mm |
Innentiefe (metrisch) | 15,5 mm |
Durchmesser (metrisch) Basis | 6,4 mm |