Learn More
DBPR108, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16495238
Marke: Medchem Express HY12528
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM; no inhibition on DDP8 and DPP9.
DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DBPR108
Physikalische Form Solid
CAS 1186426-66-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25FN4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (77.07 mM)
SMILES N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CC(N2CCCC2)=O)=O)C[C@@H](F)C1
Molekulargewicht (g/mol) 324.39
Formelmasse 324.39
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.