Learn More
DC-05, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461517 50 mg 50 Milligramm
16438027 5 mg 5 Milligramm
16405318 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461517 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12746
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DC-05
CAS 890643-16-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H25N3O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNCCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CN(C3=CC=CC=C34)C5=C4C=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 383.49
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death