Learn More
Invitrogen™ DCAMKL2 (DCK2) Recombinant Human Protein
DCAMKL2 is a serine/threonine kinase involved in signal transduction and cellular communication.
Marke:  Invitrogen™ PV4323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10108632
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DCAMKL2 is the human homolog of a rat protein kinase expressed in cerebrocortical lamination that binds microtubules.
Spezifikation
Spezifikation
NP_689832
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
DCAMKL2 (DCK2)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
103.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DCAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus