Learn More
Invitrogen™ DCLK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4805)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen DCLK1
Klon 24GB4805
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275361
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557387
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30276537
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557388
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DCLK1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
DCAMKL1 (DCLK1) serine/threonine kinase or DCLK1 or doublecortin-like kinase 1 contains two N-terminal doublecortin domains (which bind microtubules and regulate microtubule polymerization), a C-terminal serine/threonine protein kinase domain (which shows substantial homology to Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase), and a serine/proline-rich domain in between the doublecortin and the protein kinase domains (which mediates multiple protein-protein interactions). DCAMKL1 is a microtubule-associated kinase that can undergo autophosphorylation. DCAMKL1 has microtubule-polymerizing activity that is independent of its protein kinase activity. DCAMKL1 is involved in several different cellular processes, including neuronal migration, retrograde transport, neuronal apoptosis and neurogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
DCLK1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
DCLK1
1700113D08Rik; 2810480F11Rik; AI836758; Ania4; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type I-like CPG16; CL1; CLICK1; Click-I; CLICK-I beta; Cpg16; Dcamkl1; DCDC3A; Dcl; Dclk; Dclk1; double cortin and calcium/calmodulin-dependent protein kinase-like 1; doublecortin and calcium/calmodulin-dependent protein kinase-like 1; doublecortin domain-containing protein 3A; doublecortin like kinase 1; doublecortin-like and CAM kinase-like 1; Doublecortin-like kinase 1; KIAA0369; mKIAA0369; RP11-113P14.1; Serine/threonine-protein kinase DCLK1
DCLK1
Primary
Affinity chromatography
24GB4805
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O15075, Q9JLM8
13175, 9201
A synthesized peptide derived from human DCAMKL1 (aa 664-678).