missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDP-38003 trihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467818

Marke: Medchem Express HY19612B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DDP-38003 trihydrochloride is an novel, orally available inhibitor of histone lysine-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) with an IC50 of 84 nM.

DDP-38003 trihydrochloride is an novel, orally available inhibitor of histone lysine-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) with an IC50 of 84 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DDP-38003 trihydrochloride
Physikalische Form Solid
Farbe Reddish Brown
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29Cl3N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (217.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (108.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.O=C(NC1=CC=C([C@@H]2C[C@H]2N)C=C1)C(C=C3)=CC=C3N4CCN(C)CC4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 459.84
Formelmasse 459.84
Reinheit (%) 96.77%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt