Learn More
DDP-38003 trihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16477646
Marke: Medchem Express HY19612B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress DDP-38003 trihydrochloride is an novel, orally available inhibitor of histone lysine-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) with an IC50 of 84 nM.
DDP-38003 trihydrochloride is an novel, orally available inhibitor of histone lysine-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) with an IC50 of 84 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DDP-38003 trihydrochloride
Physikalische Form Solid
Farbe Reddish Brown
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29Cl3N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (217.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (108.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.O=C(NC1=CC=C([C@@H]2C[C@H]2N)C=C1)C(C=C3)=CC=C3N4CCN(C)CC4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 459.84
Formelmasse 459.84
Reinheit (%) 96.77%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.